Stampa…
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1618-1G PC1618-5G PC1618-25G
APOSPC1618-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1618-1G APOSPC1618-5G APOSPC1618-25G
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClFO₂
Punto di fusione: 272…276 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06801741
CAS Number: 328956-61-2