Stampa…
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Methylsulphonyl)-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
PC1617-1G PC1617-5G PC1617-25G
APOSPC1617-1GEA 136 EUR
APOSPC1617-1G APOSPC1617-5G APOSPC1617-25G
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formula: C₁₀H₉F₃O₃S
Punto di fusione: 61…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01941307
CAS Number: 387350-34-7