Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ Punto di fusione: 54…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03001346 CAS Number: 221313-10-6 |