Stampa…
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1615-1G PC1615-250MG
APOSPC1615-1GEA 168 EUR
APOSPC1615-1G APOSPC1615-250MG
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363762
CAS Number: 871329-81-6