Stampa…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1613-1G PC1613-5G
APOSPC1613-1GEA 46.6 EUR
APOSPC1613-1G APOSPC1613-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631406
CAS Number: 654-94-4