Stampa…
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1610-1G PC1610-25G PC1610-5G
APOSPC1610-1GEA 24.8 EUR
APOSPC1610-1G APOSPC1610-25G APOSPC1610-5G
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Punto di fusione: 216…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363785
CAS Number: 850593-06-5