Stampa…
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-(isobutoxy)benzeneboronicacid
PC1608-5G PC1608-25G
APOSPC1608-5GEA 139 EUR
APOSPC1608-5G APOSPC1608-25G
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BFO₃
Peso molecolare: 212,03 g/mol
Punto di fusione: 130…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363783
CAS Number: 850589-57-0