3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-5-hydroxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
PC1607-1G
PC1607-250MG
APOSPC1607-1GEA
48.1
EUR
APOSPC1607-1G
APOSPC1607-250MG
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid
Formula:
C₆H₆BFO₃ Peso molecolare: 155,92 g/mol Punto di fusione: 54…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07363778 CAS Number: 871329-82-7 |