Stampa…
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-[(4-Fluorophenyl)aminocarbonyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
PC1606-1G PC1606-5G
APOSPC1606-1GEA 215 EUR
APOSPC1606-1G APOSPC1606-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₉H₂₁BFNO₃
Punto di fusione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659930
CAS Number: 850567-58-7