4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₃H₁₁BFNO₃ Punto di fusione: 234…240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659878 CAS Number: 850568-27-3 |