Stampa…
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1600-25G PC1600-100G
APOSPC1600-25GEA 46.4 EUR
APOSPC1600-25G APOSPC1600-100G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
Formula: BrH₂CC(O)CF₃
Punto di ebollizione: 85…87 °C
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,839 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039237
CAS Number: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3+8,II