Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1598G-5G PC1598G-25G PC1598G-1G
APOSPC1598G-5GEA 24.8 EUR
APOSPC1598G-5G APOSPC1598G-25G APOSPC1598G-1G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃N
Punto di ebollizione: 78…81 °C/30mmHg
Punto di fusione: 44…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153086
CAS Number: 50488-42-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III