Stampa…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1598E-25G PC1598E-5G
APOSPC1598E-25GEA 120 EUR
APOSPC1598E-25G APOSPC1598E-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃N
Peso molecolare: 226 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C/8mmHg
Punto di fusione: 37…41 °C
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153084
CAS Number: 175205-82-0
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III