Stampa…
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1597-25G PC1597-5G
APOSPC1597-25GEA 120 EUR
APOSPC1597-25G APOSPC1597-5G
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Z-L-Lys(Tfa)-OH
Formula: C₁₆H₁₉N₂O₅F₃
Punto di fusione: 88…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270524
CAS Number: 14905-30-7