Stampa…
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1594E-1G PC1594E-500MG
APOSPC1594E-1GEA 30.6 EUR
APOSPC1594E-1G APOSPC1594E-500MG
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole 97%
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Punto di fusione: 216…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067734
CAS Number: 175135-14-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III