Stampa…
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1594-1G PC1594-5G
APOSPC1594-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1594-1G APOSPC1594-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇BrF₃NO
Punto di fusione: 116…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052361
CAS Number: 41513-05-7