4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1593W-10G
PC1593W-1G
APOSPC1593W-10GEA
473
EUR
APOSPC1593W-10G
APOSPC1593W-1G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol 95+%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol
Formula:
C₇H₄BrF₃OS Punto di ebollizione: 96…98 °C/15mmHg Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00203474 CAS Number: 175278-15-6 |