4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃BrF₃IO Punto di ebollizione: 112…114 °C/15mmHg Punto di fusione: 26 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00179334 CAS Number: 175278-12-3 |