4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC1593K-100G
PC1593K-25G
PC1593K-500G
APOSPC1593K-100GEA
69.6
EUR
APOSPC1593K-100G
APOSPC1593K-25G
APOSPC1593K-500G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₅BrF₃NO Punto di ebollizione: 98…100 °C/15mmHg Punto di fusione: 29…30 °C Densità: 1,691 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00179338 CAS Number: 175278-09-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |