Stampa…
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1589-1G PC1589-25G PC1589-5G
APOSPC1589-1GEA 109 EUR
APOSPC1589-1G APOSPC1589-25G APOSPC1589-5G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅FO₄
Punto di fusione: 257…259 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03070543
CAS Number: 99199-59-4