Stampa…
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1584-100G PC1584-25G PC1584-5G
APOSPC1584-100GEA 575 EUR
APOSPC1584-100G APOSPC1584-25G APOSPC1584-5G
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene 98%
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Precursor of 1,1,2-trifluoro-1,3-butadiene - A C4 intermediate for monofluoroolefins: JOC.,530,2304 (1998)
Formula: C₄H₄BrF₃
Peso molecolare: 188,97 g/mol
Punto di ebollizione: 95…98 °C
Densità: 1,639 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039274
CAS Number: 10493-44-4
UN: 1993
ADR: 3,II