Stampa…
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,5-Trifluorobromobenzene
PC1580-100G PC1580-25G PC1580-500G
APOSPC1580-100GEA 118 EUR
APOSPC1580-100G APOSPC1580-25G APOSPC1580-500G
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene 99%
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
For a study of lithiation under various conditions see: J. Chem. Soc, Perkin., 1,2729 (1995)
Formula: C₆H₂BrF₃
Peso molecolare: 210,98 g/mol
Punto di ebollizione: 144 °C
Punto di fusione: –19 °C
Densità: 1,802 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000306
CAS Number: 327-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III