Stampa…
3-Fluorothioanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-3-(methylthio)benzene, 3-Fluorophenyl methyl sulphide
PC1579-100G PC1579-25G PC1579-5G
APOSPC1579-100GEA 147 EUR
APOSPC1579-100G APOSPC1579-25G APOSPC1579-5G
3-Fluorothioanisole
3-Fluorothioanisole
Formula: C₇H₇FS
Peso molecolare: 142,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789131
CAS Number: 658-28-6