Stampa…
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1578-25G PC1578-5G
APOSPC1578-25GEA 102 EUR
APOSPC1578-25G APOSPC1578-5G
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol
Formula: C₇H₃F₁₃O₄
Peso molecolare: 398,08 g/mol
Punto di ebollizione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156026
CAS Number: 147492-57-7