Stampa…
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
PC1575-100G PC1575-25G PC1575-500G
APOSPC1575-100GEA 43.7 EUR
APOSPC1575-100G APOSPC1575-25G APOSPC1575-500G
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene 99%
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene
Formula: C₆H₂BrF₃
Peso molecolare: 210,98 g/mol
Punto di ebollizione: 47…49 °C/60mmHg
Punto di fusione: < –20 °C
Densità: 1,767 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070738
CAS Number: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN: 1993
ADR: 3,III