Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1573-100G PC1573-25G PC1573-5G
APOSPC1573-100GEA 91.5 EUR
APOSPC1573-100G APOSPC1573-25G APOSPC1573-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Densità: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458013
CAS Number: 887267-47-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III