Stampa…
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1572-25G PC1572-100G
APOSPC1572-25GEA 256 EUR
APOSPC1572-25G APOSPC1572-100G
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NS
Peso molecolare: 203,19 g/mol
Punto di fusione: 39…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039475
CAS Number: 332-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III