Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1571-25G PC1571-5G
APOSPC1571-25GEA 158 EUR
APOSPC1571-25G APOSPC1571-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O₂
Densità: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660162
CAS Number: 205371-26-2