Stampa…
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl perfluoro-2-bromopropanoate
PC1567RM-5G PC1567RM-1G
APOSPC1567RM-5GEA 229 EUR
APOSPC1567RM-5G APOSPC1567RM-1G
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate
Formula: C₅H₅BrF₄O₂
Peso molecolare: 253 g/mol
Punto di ebollizione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153721
CAS Number: 10186-73-9