Stampa…

2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride 96%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

PC1567P-1G PC1567P-250MG
APOSPC1567P-1GEA 210 EUR
APOSPC1567P-1G APOSPC1567P-250MG
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride 96%
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride
Formula: C₃BrClF₄O
Peso molecolare: 243,39 g/mol
Punto di ebollizione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153723
CAS Number: 6066-45-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR