Stampa…
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1567J-1G PC1567J-5G PC1567J-25G
APOSPC1567J-1GEA 109 EUR
APOSPC1567J-1G APOSPC1567J-5G APOSPC1567J-25G
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid 95%
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid
Formula: C₅H₅BrF₄O₂
Punto di fusione: 33…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153717
CAS Number: 234443-22-2
UN: 3261
ADR: 8,II