Stampa…
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1566-25G PC1566-5G
APOSPC1566-25GEA 191 EUR
APOSPC1566-25G APOSPC1566-5G
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉BrFNO
Punto di fusione: 100…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038380
CAS Number: 1479-58-9
EINECS: 216-037-2