Stampa…
2-Fluoro-3-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1564-1G PC1564-5G
APOSPC1564-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1564-1G APOSPC1564-5G
2-Fluoro-3-iodopyridine
2-Fluoro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₃FIN
Peso molecolare: 222,99 g/mol
Punto di ebollizione: 97…99 °C/17mmHg
Punto di fusione: 42…48 °C
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095287
CAS Number: 113975-22-7