Stampa…
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1563-25G PC1563-5G
APOSPC1563-25GEA 226 EUR
APOSPC1563-25G APOSPC1563-5G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene 98%
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene
Formula: C₄H₃BrF₄
Punto di ebollizione: 55 °C
Densità: 1,627 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 8 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042189
CAS Number: 18599-22-9
EINECS: 242-440-8
UN: 1993
ADR: 3,II