Stampa…
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1561F-25G PC1561F-5G PC1561F-100G
APOSPC1561F-25GEA 82.8 EUR
APOSPC1561F-25G APOSPC1561F-5G APOSPC1561F-100G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol 97%
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol
Formula: C₄H₅BrF₄O
Punto di ebollizione: 148 °C/30mmHg
Densità: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077467
CAS Number: 234443-21-1