Stampa…
5-Fluoro-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1559-25G PC1559-100G PC1559-250G
APOSPC1559-25GEA 0 EUR
APOSPC1559-25G APOSPC1559-100G APOSPC1559-250G
5-Fluoro-2-nitroaniline
5-Fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00034065
CAS Number: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III