Stampa…
3,5-Difluoro-4-chlorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1555-10G PC1555-5G PC1555-1G
APOSPC1555-10GEA 509 EUR
APOSPC1555-10G APOSPC1555-5G APOSPC1555-1G
3,5-Difluoro-4-chlorophenol 97%
3,5-Difluoro-4-chlorophenol
Formula: C₆H₃ClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658279
CAS Number: 2268-03-3