Stampa…
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (2-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid
PC1554-1G PC1554-250MG
APOSPC1554-1GEA 75.4 EUR
APOSPC1554-1G APOSPC1554-250MG
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClFO₂
Punto di fusione: 80…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363741
CAS Number: 871329-52-1