Stampa…
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzoate
PC1546-1G PC1546-25G PC1546-5G
APOSPC1546-1GEA 58.2 EUR
APOSPC1546-1G APOSPC1546-25G APOSPC1546-5G
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Methyl 4-(trifluoromethylthio)benzoate
Formula: C₉H₇F₃O₂S
Punto di ebollizione: 117 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203725
CAS Number: 88489-60-5