Stampa…
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1540-1G PC1540-5G
APOSPC1540-1GEA 98.9 EUR
APOSPC1540-1G APOSPC1540-5G
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 98%
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene
Formula: C₆HBrF₄
Peso molecolare: 228,97 g/mol
Punto di ebollizione: 48…55 °C/25mmHg
Densità: 1,846 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017900
CAS Number: 1074-91-5
EINECS: 214-048-7
UN: 1993
ADR: 3,III