Stampa…
4-Bromotetrafluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
PC1539-1G PC1539-5G PC1539-25G
APOSPC1539-1GEA 20.5 EUR
APOSPC1539-1G APOSPC1539-5G APOSPC1539-25G
4-Bromotetrafluoroaniline 98%
4-Bromotetrafluoroaniline
Formula: C₆H₂BrF₄N
Peso molecolare: 243,9844 g/mol
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012144
CAS Number: 1998-66-9