Stampa…
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC1536-10G PC1536-50G PC1536-1G
APOSPC1536-10GEA 87 EUR
APOSPC1536-10G APOSPC1536-50G APOSPC1536-1G
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Formula: C₇H₄BrF₃S
Peso molecolare: 257.07 g/mol
Punto di ebollizione: 81 °C/15mmHg
Densità: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040840
CAS Number: 333-47-1