3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1529-1G
PC1529-250MG
PC1529-5G
APOSPC1529-1GEA
149
EUR
APOSPC1529-1G
APOSPC1529-250MG
APOSPC1529-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, grado tecnico
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₇F₃OS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
82174-08-1 |