Gatifloxacin
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₉H₂₂FN₃O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00895399 CAS Number: 112811-59-3 |