Stampa…
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1524-1G PC1524-5G
APOSPC1524-1GEA 139 EUR
APOSPC1524-1G APOSPC1524-5G
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone 98%
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone
Formula: C₄H₂BrF₅O
Peso molecolare: 240,96 g/mol
Punto di ebollizione: 93…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041447
CAS Number: 92737-01-4
UN: 3265
ADR: 8,II