Stampa…
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1523-25G PC1523-5G PC1523-100G
APOSPC1523-25GEA 55.3 EUR
APOSPC1523-25G APOSPC1523-5G APOSPC1523-100G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Punto di ebollizione: 99 °C/30mmHg
Densità: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261763
CAS Number: 22062-53-9