Stampa…
Bromopentafluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
PC1520-1KG PC1520-250G PC1520-50G
APOSPC1520-1KGEA 295 EUR
APOSPC1520-1KG APOSPC1520-250G APOSPC1520-50G
Bromopentafluorobenzene 98%
Bromopentafluorobenzene
Grignard reagent (with CuBr in dioxane) can introduce pentafluorophenyl group: Org. Synth. Coll. Vol. 6, 875-1988
Formula: C₆BrF₅
Peso molecolare: 246.96 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1.98 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000287
CAS Number: 344-04-7
EINECS: 206-449-0