Stampa…
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1515-25G PC1515-5G PC1515-100G
APOSPC1515-25GEA 87.3 EUR
APOSPC1515-25G APOSPC1515-5G APOSPC1515-100G
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Peso molecolare: 218 g/mol
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310981
CAS Number: 123843-67-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III