Stampa…
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1512-25G PC1512-5G PC1512-100G
APOSPC1512-25GEA 190 EUR
APOSPC1512-25G APOSPC1512-5G APOSPC1512-100G
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid 98%
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₄BF₃O₂
Peso molecolare: 175,9 g/mol
Punto di fusione: 127…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863167
CAS Number: 247564-71-2