Stampa…
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1511-1G PC1511-5G
APOSPC1511-1GEA 176 EUR
APOSPC1511-1G APOSPC1511-5G
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid 95%
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₄BF₃O₂
Peso molecolare: 175,9 g/mol
Punto di fusione: 221 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863166
CAS Number: 247564-73-4